Tisk…
Pipety nedělené, BLAUBRAND®, 1 ryska, třída AS, certifikát LOT (jedna šarže)
Dodavatel: Brand
2.29704 2.29707 2.29712 2.29713 2.29705 2.29706 2.29708 2.29709 2.29710 2.29711 2.29717 2.29701 2.29702 2.29714 2.29703 2.29716 2.29715 2.29719 2.29718
BRND2.29704EA 1620 CZK
BRND2.29704 612-1063 612-1064 BRND2.29713 BRND2.29705 BRND2.29706 BRND2.29708 BRND2.29709 BRND2.29710 BRND2.29711 BRND2.29717 BRND2.29701 BRND2.29702 BRND2.29714 BRND2.29703 BRND2.29716 BRND2.29715 BRND2.29719 BRND2.29718
Pipety nedělené, BLAUBRAND®, 1 ryska, třída AS, certifikát LOT (jedna šarže)
Pipety Pipety nedělené
AR-Glas®.
  • kalibrace na (TD, Ex)
  • ryska a nápisy v modré smaltu
  • čas čekání 5 sekund
  • všechny dodané pipety jsou z jedné šarže pro monitoring statistického testování zařízení
  • značení DE-M, s certifikátem šarže a certifikátem LOT
Certifikace: DIN EN ISO 648; značení DE-M