Tisk…
Láhve, úzkohrdlé, se standardní broušenou zátkou
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41283036 41281012 41281006 41281018 41281024 41281030 41281036 41283006 41283012 41283018 41283024 41283030
215-1270EA 776 CZK
215-1270 HECH41281012 HECH41281006 HECH41281018 HECH41281024 HECH41281030 HECH41281036 HECH41283006 HECH41283012 HECH41283018 HECH41283024 HECH41283030
Láhve, úzkohrdlé, se standardní broušenou zátkou
Láhve Láhve skleněné
Sodnovápenaté sklo, čiré nebo hnědé, se standardním zábrusem a skleněnou zátkou.
  • Dobré chemické a fyzikální vlastnosti
  • Pro aplikace, které nejsou spojeny s velkým tepelným šokem
  • Stabilní a robustní
Hnědá barva pro ochranu materiálu citlivého na světlo.
Certifikace: DIN 12036, ISO 4796