Tisk…
Pinzety, NANO
Dodavatel: OUTILS RUBIS SA
00-NANO 0-NANO 1-NANO 2A-NANO 3C-NANO SS-NANO 3-NANO 5A-NANO 5-NANO 7-NANO
232-0148EA 1110 CZK
232-0148 232-0157 232-0160 232-0163 232-0166 232-0181 232-0169 232-0172 232-0175 232-0178
Pinzety, NANO
Pinzety
Ultra-moderní nanotechnologie uzavírá i ty nejmenší póry na povrchu pinzety Nano. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní chirurgické nerezové oceli. Vysoce hydrofobní povrch vytvořený nanotechnologií způsobuje, že nečistoty, oleje, voda a další kapaliny jednoduše stečou z oceli. Takto zůstává pinzeta dokonale čistá a to je další výhoda při používání v citlivém laboratorním prostředí.
  • velmi čistý povrch pinzety
  • ideální pro použití v čistých prostorách a dalších kritických oblastech, kde jsou vyžadovány dokonale čisté nástroje