Tisk…
Sample containers with screw cap
Dodavatel: DELTALAB
409802 409852
216-4045EA 10810 CZK
216-4045 DELT409852
Sample containers with screw cap
Nádobky na vzorky Nádoby pro obecné použití
PP, ultra clear with PE screw caps
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Straight-walled containers for sample collection, storage and transport.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904