Acetonitril s 0,1% (v/v) Kyselina octová ledová, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Packaged under nitrogen.
84872.290EA
4750
CZK
84872.290
84872.320
Acetonitril s 0,1% (v/v) Kyselina octová ledová, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Acetonitril s 0,1% Kyselina octová ledová
UN:
1648 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Nominal concentration (V/V) | 0.095 - 0.105 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Water | Max. 0.005 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (195 nm) | Min. 20 % |
Transmittance (230 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (295 nm) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |