Triethylamin ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Packaged under nitrogen.
84883.180EA
12440
CZK
84883.180
84883.260
Triethylamin ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Triethylamin
Vzorec:
(C₂H₅)₃N Bod varu: 90 °C (1013 hPa) Bod tání: –115 °C Hustota: 0,729 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –11 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009051 CAS číslo: 121-44-8 EINECS: 204-469-4 UN: 1296 ADR: 3 (8),II Merck Index: 13,09740 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Water | Max. 0.02 % |
Transmittance (230 nm) (0.1 %) | Min. 10 % |
Transmittance (240 nm) (0.1 %) | Min. 50 % |
Transmittance (245 nm) (0.1 %) | Min. 80 % |
Transmittance (250 nm) (0.1 %) | Min. 95 % |
Transmittance (255 nm) (0.1 %) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS (0.1 %) | Passes test |