Tisk…
Rukavice do čistých prostor, neoprenové, sterilní, TouchNTuff® DermaShield® 73-701
Dodavatel: Ansell
73-701/6 73-701/6.5 73-701/7 73-701/7.5 73-701/8 73-701/8.5 73-701/9
112-3591EA 24000 CZK
112-3591 112-3592 112-3593 112-3594 112-3595 112-3596 112-3597
Rukavice do čistých prostor, neoprenové, sterilní, TouchNTuff® DermaShield® 73-701
Rukavice
Tyto technicky pokročilé rukavice jsou vyrobeny z polychloroprenu. Ačkoliv poskytují stejné pohodlí a pružnost jako rukavice z přírodního kaučuku, jejich neoprenové složení nabízí lepší chemickou odolnost pro optimální ochranu produktu a pracovníka.
  • sterilní, bezpudrové rukavice
  • neobsahují latexové proteiny a akcelerátory, což minimalizuje oba typy alergii spojené s přírodním kaučukem, typ I i IV
  • zdrsněné konečky prstů pro lepší úchopení
  • rovná manžeta
Ideální aplikace jsou sterilní výroba léků, biotechnologie, výroba lékařských zařízení a manipulace sMore Product Information