Tisk…
VWR®, Odběrové naběračky
Dodavatel: VWR Collection
231-0490EA 6320 CZK
231-0490 231-0491 231-0622 231-0623 231-0624 231-0625
VWR®, Odběrové naběračky
Lopatky
PS, bílá. Tyto sterilní odměrky jsou ideální pro odběr vzorků prášku, granulí a past.
  • Jednotlivě balené
  • Sterilizováno gama zářením
Díky speciální konstrukci rukojeti a mírně zkosené hraně stojí lopatka vodorovně a lze ji položit, aniž by materiál stékal.
Certifikace: Výroba, montáž a balení podle čistých prostor třídy 7 (10000). Podle pokynů EU pro potraviny a FDA.
Upozornení: *Níže uvedené produkty nespadají do působnosti směrnice EU 2019/904.