Tisk…
VWR® Traceable® logger trac, Záznamník teploty a vlhkosti
Dodavatel: VWR Collection
620-2325EA 12830 CZK
620-2325 620-2326
VWR® Traceable® logger trac, Záznamník teploty a vlhkosti
Záznamníky dat (Dataloggery)
Tyto záznamníky cestují se zásilkami a sledují relativní vlhkost a teplotu. Pro úplnou flexibilitu může být uživatelsky definovaný interval záznamu nastaven na základě počtu požadovaných dnů pro záznam (od 4 hodin do 365 dnů) nebo požadovaného časového intervalu (od každých 2 sekund do každých 24 hodin). Aby se zajistilo, že se žádná data neztratí, jakmile je paměť plná, teploměr/vlhkoměr přestane zaznamenávat data (data nebudou přepsána).
  • Uživatelsky volitelné parametry vlhkosti/teploty (vysoké a nízké hodnoty) v krocích po 1,0% nebo 1,0 °C
  • Zobrazuje kumulativní dobu trvání alarmu
  • Aktuální RH a teplota, dosažená minimální/maximální teplota, kumulativní doba chodu
Certifikace: Kalibrační laboratoř ISO/IEC 17025 akreditovaná A2LA s návazností na NIST.
Informace o dodávce: Startovací sada obsahuje záznamník Traceable®, záznamník dat, kabel pro sběr dat, softwarový balík MaxiThermal, baterii a certifikát o kalibraci Traceable®.