Tisk…
Nessler reagent
Dodavatel: Hach
2119432 2119449
HACH2119432EA 1170 CZK
HACH2119432 458-0044
Nessler reagent
Nessler reagent
The reagent is used for ammonia nitrogen determination in waste water by the Nessler method
MDL Number: MFCD00049656
CAS číslo: 7783-33-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Range 0.02-2.50 mg/L NH3-N