VWR®, AVS TITRINORM pH pufrovací roztoky v sáčcích, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
85042.001EA
1860
CZK
85042.001
85041.001
85043.001
85044.001
85045.001
85046.001
85041.002
85042.002
85043.002
85044.002
85045.002
85046.002
VWR®, AVS TITRINORM pH pufrovací roztoky v sáčcích, 20 °C
Pufry
Pufry pH
Pro kalibraci pH metrů.
- Praktické barevně odlišené sáčky 20 ml a 30 ml - na jedno použití v sáčku - žádné riziko kontaminace
- Ideální pro analýzy na místě
- Návazné na SRM od NIST
Balení: K dispozici jsou dvě verze: 30×30 ml ve standardní krabičce a 30×20 ml v uživatelsky přívětivé dávkovací krabičce