1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) solution 0,1% indicator
Dodavatel: Hach
|
Nebezpečí
|
2122432
2122426
2122449
HACH2122432EA
1380
CZK
HACH2122432
HACH2122426
HACH2122449
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) solution 0,1% indicator
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
For determination of low level manganese by the PAN method.
Vzorec:
C₁₅H₁₁N₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004071 CAS číslo: 85-85-8 UN: 3082 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Method | 8149 |
Method Name | PAN |
Parameter | Manganese |
Platform | Solution |
Range | 0.006 - 0.700 mg/L Mn |