Tisk…
VWR®, Cell Strainers
Dodavatel: VWR Collection
732-2757EA 3040 CZK
732-2757 732-2758 732-2759
VWR®, Cell Strainers
Sítka pro tkáňové kultury
Sítka jsou vyrobena z pevné nylonové sítě s rovnoměrnými póry. Jsou využívána jako jednoduché sterilní pomůcky pro rychlou izolaci primárních buněk, a pomáhají tak stabilně získávat stejnoměrnou jednobuněčnou suspenzi z tkání. Chrání nástroje používané při průtokové cytometrii a sortování buněk tím, že před analýzou spolehlivě odstraní shlukk a zbytky buněk.
  • v nabídce se třemi různými velikostmi ok, barevně rozlišené pro snadnou indentifkaci
  • rozšířený okraj umožňuje uchycení pomocí pinzety
  • připraveno k použití, sterilizováno gama zářením
  • baleno individuálně
  • kompatibilní s většinou 50 ml kónických zkumavek
  • bez obsahu DNáz, Rnáz a nepyrogenní
ISO 9001, ISO 13485
Certifikace: ISO 9001, ISO 13485