Tisk…
Filtrační polomasky pro filtraci částic, jednorázové, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-Air
Dodavatel: UVEX
8733.220 8733.200 8732.200 8732.100 8762210 8787212 8762220 87212110 8762100 8788313 8762200
111-2611EA 95 CZK
111-2611 111-2536 111-2610 111-2608 UVEX8762210 UVEX8787212 UVEX8762220 UVEX87212110 UVEX8762100 UVEX8788313 UVEX8762200
Filtrační polomasky pro filtraci částic, jednorázové, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-Air
Polomasky a filtrační respirátory Polomasky filtrační, jednorázové Polomasky k filtraci částic
Tyto dýchací masky mají bezešvou čelenku pro pohodlnost a bezpečnost a měkké hrany materiálu pro lepší pohodlí a přijmutí nositelem. Masky splňují požadavky testu zanášení dolomitovým prachem. Design zajišťuje kompatibilitu s uvex brýlemi.
  • inovativní design propojující nos a ústa a měkké těsnění pasuje na jakýkoliv obličej
  • výdechový ventil pro snadnou výměnu vzduchu, který snižuje množství nahromaděného tepla a vlhkosti uvnitř masky
  • nastavitelný nosní klip zajišťuje vynikající individuální přizpůsobení
  • horní těsnění tváře nabízí bezpečné polohování a pohodlí
  • filtr s aktivním uhlím, vhodný pro sváření
  • měkká pěnová těsnící chlopeň snižuje riziko úniku částic a podporuje správné uchycení (modely FFP3)
Barva: bílá