Tisk…
Thiosíran sodný, anhydrous ≥98.0%, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
3953-01EA 2250 CZK
3953-01 3953-09
Thiosíran sodný, anhydrous ≥98.0%, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48 °C
Hustota: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (Na₂S₂O₃) ≥98.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Sulfide (S) ≤1 ppm