Tisk…
Polyethylene glycol 8,000
Dodavatel: G Bioscienes
RC-078 RC-077
RC-078EA 7080 CZK
RC-078 RC-077
Polyethylene glycol 8,000
Polyethylene glycol 8,000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Bod varu: 250 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779615
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729