Tisk…
D-(-)-Leucine
Dodavatel: G Bioscienes
RC-065 RC-064
RC-065EA 8190 CZK
RC-065 RC-064
D-(-)-Leucine
D-(-)-Leucine
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Bod varu: 226 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00063088
CAS číslo: 328-38-1
EINECS: 206-327-7