Tisk…
Diethylpyrokarbonát
Dodavatel: G Bioscienes
Varování
Synonyms: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
RC-042 RC-041
RC-042EA 9200 CZK
RC-042 RC-041
Diethylpyrokarbonát
Diethylpyrokarbonát
Vzorec: O(COOC₂H₅)₂
Bod varu: 93 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,123 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009106
CAS číslo: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088