Oxid vápenatý, powder, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Nebezpečí
|
1410-05EA
10260
CZK
1410-05
1410-01
Oxid vápenatý, powder, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Oxid vápenatý
Powder. Lot analysis on label.
Vzorec:
CaO Bod varu: 2850 °C (1013 hPa) Bod tání: 2580 °C Hustota: 3,38 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010911 CAS číslo: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9 Merck Index: 13,01691 |
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Insoluble in CH₃COOH and NH₄OH Precipitate | ≤ 1.0 % |
Loss on Ignition | ≤ 5.0 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.005 % |
Nitrate (NO₃) | ≤ 0.05 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.1 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0.005 % |
Iron (Fe) | ≤ 0.1 % |
Assay, For Information Only |