Tisk…
VWR®, Sady pro stanovení hustoty pro váhy
Dodavatel: VWR Collection
611-2551EA 25940 CZK
611-2551 611-2553
VWR®, Sady pro stanovení hustoty pro váhy
Váhy
Kompletní sada, která při použití se správnou váhou umožní uživateli vypočítat hustotu kapalin (např. Nápojů) nebo pevných látek (hornin, plastů, klenotů, skla, kovů a dalších). Funkce průvodce měřením je zabudovaná téměř u všech vah s výjimkou modelů SE: 611-2605, 611-2606, 611-2607, 611-3236, 611-3246, 611-3299, 611-3344). Sady pro určení hustoty nelez používat s analyzátorem vlhkosti. Obě sady obsahují podobné předměty, rozdíl je v kuželovém nástavci:
  • Skleněná odměrka výška 150 mm, Ø 50 mm, 250 ml
  • Skleněná odměrka výška 95 mm, Ø 65 mm, 250 ml
  • Teploměr
  • Skleněné umyvadlo
  • Držák vzorků pro plovoucí/neplovoucí vzorky
  • Závěsné rameno pro držák vzorku nebo závaží
  • Držák vzorku/nosník
  • Držák skleněných odměrek
Sada DT002 pro analytické váhy VWR® řady SM, SMG, LA, LAG, LP, LPG, LPW, LPWG, LPC, LPCG, SE nebo TS, TA, TP, TPW nebo TPC s rozlišením 0,01; 0,1 nebo 1 mg.
Sada DT004 pro přesné váhy VWR® řady LP, LPG, SE nebo TP a TP s rozlišením 0,01 g.