Tisk…
VWR®, Zátky, PE
Dodavatel: VWR Collection
212-0550EA 1540 CZK
212-0550 212-0551 212-0552 212-0553 212-0554 212-0572 212-0573 212-0574 212-0575 212-0576 212-0577 212-0578 212-0664 212-0665 212-0666 212-0667 212-0679
VWR®, Zátky, PE
Zátky Zátky PE/LDPE/HDPE
Zátka na zkumavky Ø 12 až 16 mm, polyetylenová, s jazýčky.
  • Výběr barev