Tisk…
Papír chromatografický
Dodavatel: Ahlstrom-Munksjö
143116 143156 143177 143226 143230 143225 143219 143204 143203 143139 143124 143130 143229 2.527.580680N 2.527.350450N
514-1182EA 7630 CZK
514-1182 514-1189 514-1190 514-1129 BINZ143230 BINZ143225 514-1191 BINZ143204 BINZ143203 514-1188 BINZ143124 514-1187 BINZ143229 514-1193 514-1192
Papír chromatografický
Filtry Papíry filtrační Papír chromatografický
Ahlstrom-Munksjö nabízí celou řadu vysoce kvalitních papírů z bavlněného vlákna s vysokou absorpcí - ideální pro chromatografickou analýzu a metody blottingu (Southern, Northern a Western Blots). Společnost Ahlstrom-Munksjö vyrábí v Evropě i v USA absorpční papíry vyrobené z lintersových vláken nejvyšší čistoty. Tato média neobsahují žádná aditiva, a tak eliminují jakoukoliv kontaminaci během všech kroků přenosu.
  • vysoká čistota
  • rovnoměrná absorpce
  • vysoká konzistence uvnitř a mezi šaržemi
  • široká nabídka různých tlouštěk a úrovní absorpce
  • velikosti a balení podle požadavků zákazníka
Absorpční papíry Ahlstrom-Munksjö se vyrábějí v široké škále tlouštěk a absorpčních úrovní pro optimální průtok, sušení a k použití jako blotovací papír. Všechna média zaručují vysokou kvalitu a konzistenci. Důsledné sledování v přísně kontrolovaných podmínkách zajišťuje nejvyšší uniformitu, konzistenci a hladkost archů každé třídy. Díky tomu jsou blotovací přenosy čisté a rovnoměrné.
Aplikace: chromatografie, elektroforéza, blotting, antibiotické disky, testování klíčení semen.
Všechny reference jsou k dispozici v požadovaných velikostech a baleních, podle potřeb zákazníků a požadavků průmyslových standardů.