Tisk…
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 58-430 / 58-435
Dodavatel: ANSELL HEALTH CARE
58-435/10 58-435/7 58-435/11 58-435/8 58-435/9 58-430/10 58-430/11 58-430/7 58-430/8 58-430/9
112-3412EA 3260 CZK
112-3412 112-3414 112-3413 112-3415 112-3416 112-3407 112-3408 112-3409 112-3410 112-3411
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 58-430 / 58-435
Rukavice
Tyto dlouhé rukavice jsou vybaveny technologií Ansell Grip Technology™ pro optimální kontrolu při manipulaci s mastnými nebo mokrými předměty. Na kluzké předměty je potřeba menší síla, což snižuje únavu rukou a paží.
  • Středně odolné 58-430 se vyznačuje 10 mil (~0,25 mm) pláštěm, který chrání před vystavením zásadám, olejům, palivům, některým rozpouštědlům, tukům a živočišným tukům
  • Heavy duty 58-435 má 16 mil (~0,41 mm) plášť účinný proti uhlovodíkovým derivátům, alkoholovým zásadám, mnoha rozpouštědlům a esterům
  • Nitrilová vrstva nabízí vynikající ochranu proti zachycení, propíchnutí a oděru pro dlouhodobé nošení
  • Skládací okapová manžeta pomáhá zabránit kapání na předloktí
  • Extra dlouhá manžeta (58-435) rozšiřuje ochranu do horní části předloktí
Oba modely nabízejí vylepšenou flexibilitu a obratnost díky bavlněným semišovým nitrilovým obalem a přiléhavému střihu druhé kůže, který zpevňuje dlaň.
Colour: Green/grey
58-430: EN 374 (JKL), EN 388 (3001), EN 1149; Cat. III; AQL 0,65 58-435: EN 374 (AJKL), EN 388 (4001), EN 1149; Cat. III; AQL 0,65 Food contact approved
Certifikace: 58-430: EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3001X), EN 1149; Kat. III; AQL 0,65
58-435: EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3001X), EN 1149; Kat. III; AQL 0,65
Schváleny ke kontaktu s potravinami