Tisk…
Titrátor, TitroLine® 5000
Dodavatel: SI Analytics
285225760 285225770 285225790 285225780 285225850 285225740 285227750 285227760 285227770
661-0213EA 97650 CZK
661-0213 661-0214 661-0216 661-0215 661-0221 SCOI285225740 661-0274 661-0275 661-0276
Titrátor, TitroLine® 5000
Titrátory
TitroLine® 5000, nástupce modelu TitroLine® easy, je velmi snadno použitelný automatický titrátor pro nejrůznější aplikace, včetně aplikací pro vodu/odpadní vodu, analýzu životního prostředí a potravin.
  • Měřicí vstup pH/mV s vysokým rozlišením pro pH, ORP, stříbro a další mV elektrody
  • Vstup měření teploty PT1000 a NTC 30 pro automatickou teplotní kompenzaci
  • Předinstalované standardní metody pro FOS/TAC, zásaditost, celkovou kyselost v nápojích, chlorid, apod
  • Lineární a dynamická titrace na bod ekvivalence
  • Titrace na koncové body pH a mV
  • Stejná ruční titrace a funkce dávkování jako u pístové byrety Titronic® 300
Informace o dodávce: Základní jednotky (M1) dodávané se sestavenými dávkovacími jednotkami 20 ml nebo 50 ml připravenými k použití, ručním ovládáním, titrační úchytkou, stojanovou tyčí, magnetickým míchadlem TM 50 a napájecím zdrojem. Jednotky M2 také obsahují pH elektrodu a sadu pufrů. Jednotka M3 obsahuje Ag elektrodu namísto pH elektrody.