Tisk…
Páska balící, páska textilní, 1900
Dodavatel: 3M
1900S50 1900SI50
MMMA1900S50EA 457 CZK
MMMA1900S50 MMMA1900SI50
Páska balící, páska textilní, 1900
Pásky
Lepicí páska 3M™ value 1900 je cenově výhodná lepicí páska pro všeobecné použití a lehčí nekritické aplikace. Ideální pro obecné aplikace včetně lehkého těsnění, svazkování, značení a dočasných oprav.
  • Polyetylenová podložka přes tkaninu odolává vlhkosti a zajišťuje spolehlivý těsnící výkon ve vlhkém nebo vlhkém prostředí
  • Přizpůsobí se nepravidelným povrchům bez zvedání
  • Snadno se odvíjí a snadno se trhá
Tato páska obsahuje lepidlo ze syntetického kaučuku, které se lepí na hladký kov, sklo, plast, zatavený beton a další. Voděodolný polyetylenový povlakMore Product Information