Tisk…
Heracell™ VIOS CO₂ incubators
Dodavatel: Thermo Scientific
51900293 51901126 51901144 51030704 51030661 51031540 51031823 51033548 51033549 51033558 51033559 51033588 51033589 51033598 51033599 51033571 51033575 50163006 50163007 50163008 50163009
390-4426EA 55.2 CZK
390-4426 HERA51901126 390-0906 390-0898 390-0900 390-1038 390-1040 390-1526 390-1527 390-1528 390-1529 390-1532 390-1533 390-1534 390-1535 390-1536 390-1539 390-1540 390-1541 390-1542 390-1543
Heracell™ VIOS CO₂ incubators
Inkubátory Inkubátory CO₂
Série Heracell™ VIOS byla navžena pro citlivé kultury jako jsou kmenové a primární buňky pro výzkum, farmacii a klinické aplikace. Jednotky jsou dostupné z elektrolytické nerezové oceli nebo ze 100% čisté mědi a mají nastavitelné děrované police, snadno čistitelné rohy s vhodným přístupovým portem a reverzní vnější dveře pro zvýšení flexibility.
  • systém aktivního proudění vzduchu THRIVE udržuje homogenní podmínky v celé komoře, vysokou rychlost obnovení nastavených teplotních parametrů do 10 min, k tomu využívá odolné CO₂ senzory s automatickou kompenzací a monitorovací systém, který využívá duálních teplotních sond in situ. Volitelný O₂ regulátor pro optimalizaci růstu savčích buněčných kultur
  • intuitivní dotyková obrazovka iCAN zobrazuje všechny provozní parametry a funkce - údaje/záznamy chyb, pobídky ve více jazycích a stahování dat přes standardní USB
  • integrovaná vodní nádrž s vestavěných chladným bodem zaručuje 93% rH bez kondenzace na vnitřních stěnách + manipulace s vodou a monitoring bez poškození buněčných kultur a lepší přístup
  • SteriRun™, noční desinfekční 12hodinový cyklus při 180 °C provede sterilizaci všech povrchů s účinností 6 log, není nutné odstraňovat senzory Můžete dekontaminovat jednu jednotku a přitom pokračovat v kultivaci v další stohované jednotce
  • filtr HEPA třídy čistoty ISO třídy 5 chrání celou komoru a je standardní součástí vybavení. Možnost provedení komory ze 100% mědi zaručí nejvyšší možnou ochranu před kontaminací
Sondy a plynové senzory jsou umístěny do komory pro rychlou odpověď na jakoukoliv odchylku od stanovených podmínek. Duální teplotní sondy s PID kontrolorem poskytují ochranu při překročení teploty prevencí překročení během obnovení; teplotní obnova za 5 minut, když jsou dveře otevřeny na 30 sekund. CO₂ sensory máme na výběr: Teplotně odolné, senzor IR180Si bez žárovky s ifračerveným CO₂ zlepšuje stabilitu a dobrou životnost. Tento senzor je ideální pro laboratoře požadující to nejlepší z obou technologií, velký objem nebo hodnotné kultivace. CO₂ měření není ovlivněno změnami teplot, vlhkosti, kyslíku nebo barometrickým tlakem.
Senzor TC180 je ideální pro každodenní aplikace buněčných kultur, poskytuje vylepšenou stabilitu díky kompenzaci vnitřní vlhkosti vzduchu, aby se urychlilo obnovení hodnot a minimalizovala se prodleva mezi kalibracemi. Mnoho druhů buněk nejlépe roste v CO₂ inkubátoerech se sniženým obsahem kyslíku. Kultivace buněk při nižší koncentraci kyslíku lépe simuluje psychlogické podmínky, což se podepíše na chování buněk, které jsou více předvídatelné v in vivo prostředí.
Inkubátory s regulovatelným kyslíkem (“tri-gas”) jsou vybaveny pokročilými senzory s oxidem zirkoničitým. Tyto jednotky vytváří podmínky pro snažší, rychlejší a zdravější růst buněk. Uživatel si může vybrat inkubátor dle rozpětí O₂, které potřebuje: simuluje hypoxické prostředí (1-21%) pro primární buňky, kmenové buňky a aplikace, kde se kultivují embrya nebo hyperoxické prostředí (5-90%) pro výzkum plic, sítnic a dalších citlivých tkání.
Certifikace: CE, CSA.
Informace o príslušenství: Specializované inkubátory mohou být vybaveny speciálním systémem jednotlivých komor, které jsou chráněny před vlivy okolního prostředí jak uvnitř inkubátoru tak při otevření inkubátoru a poskytují tak větší účinnost a ochranu při kultivaci citlivých vzorků v případech kmenových nebo primárních buněk. Všechny součásti komorového systému Cell Locker musí být objednány samostatně.
Informace o dodávce: s nerezovými děrovanými policemi a software disc pro sběr dat usnadnění sběru z USB portu (Ø 42 mm). Široké rozpětí příslušenství a volby nainstalované výrobcem jako je výstupní signál 4-20 mA pro rozhraní s externím systémem sběru dat, levým dveřním závěsem, vnitřním hlídání plynu pro CO₂ dále N₂/O₂ a 3 dveřový vnitřní plynotěsná obrazovka jsou k dispozici na vyžádání. Prosím kontaktujte Avantor pro další detaily před objednáním, protože tyto položky nelze vybavit dodatečně.