Tisk…
VWR® Mega Star 600/600R, Centrifugy stolní, ventilované/chlazené
Dodavatel: VWR Collection
521-1893EA 73800 CZK
521-1893 521-1894 521-3500 521-3501
VWR® Mega Star 600/600R, Centrifugy stolní, ventilované/chlazené
Centrifugy Centrifugy stolní
Tyto malé stolní centrifugy jsou ideální pro řadu výzkumných nebo klinických aplikací ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu nebo v akademickém výzkumu. Nabízí dobrou kapacitu s kompaktním designem a praktickým jednoduchým rozhraním.
  • Systém rotoru Auto-Lock® III: Systém výměny rotoru bez použití nářadí umožňuje rychlou výměnu rotoru; pouhým stisknutím tlačítka mohou uživatelé rychle vyměnit rotory a snadno se dostat do komory rotoru za účelem čištění
  • Aerosolově nepropustné uzávěry kbelíků ClickSeal® a systém těsnění víka rotoru: Možnost otevírání/zavírání jednou rukou v rukavicích
  • Časově úsporná pulzní funkce pro krátké jízdy
  • Dobře viditelný podsvícený displej pro snadné čtení parametrů v laboratoři
Mega Star 600 centrifuges are available as ventilated or refrigerated versions. The refrigerated version, with pre-cooling function, is suitable for temperature-sensitive sample processing with control between −10 and +40 °C.
TX-150 swing-out rotor: This rotor is designed for a broad range of swing-out processing needs. It offers high speed and high capacity (e.g. 24×5/7 ml blood tubes or 8×15 ml conical tubes) combined with the flexibility of a wide range of adapters.
Informace pro objednávání: VWR® Mega Star 600/600R is available without rotor for free rotor selection or as packages, including centrifuge, TX-150 rotor, set of four round buckets and four ClickSeal® lids. All models are supplied with two power cords (EU and UK plug) and USB stick with manuals. Adapters must be ordered separately.