Tisk…
Spektrofotometry přenosné, DR1900
Dodavatel: Hach
9624800 DR1900-02L
705-0986EA 124400 CZK
705-0986 705-0847
Spektrofotometry přenosné, DR1900
Spektrofotometry a fotometry Spektrofotometry UV/Vis
DR1900 jsou přesné spektrofotometry pro pitnou, odpadní a průmyslovou vodu.
  • osvědčený pro práci v terénu v p prašném a mokrém prostředí
  • vyrobeno pro náročné podmínky a širokou škálu kyvet
  • vyhodnocení testu je možné bez identifikace čárového kódu
  • základní metody včetně stanovení CHSK, chloru, dusičnanů a amoniaku
  • vysoce kvalitní činidla k zajištění vynikajícího výkonu a přesných výsledků
Seznam dalších oblíbených testovacích kitů pro spektrofotometr DR1900 si můžete prohlédnout na odkaze DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ. Podrobnější výběr všech testů na našich Avantor stránkách se zobrazí po zadání požadovaného testu do vyhledávače. Zadejte prosím výraz ETK.
Informace o dodávce: dodáváno s protiprachovým krytem, kyvetami, čtyřmi bateriemi typu AA, adaptérem a tištěným návodem k použití.