Tisk…
Láhve, široké hrdlo, čtvercové, se závitem
Dodavatel: RIXIUS
1-1301-0100-32 1-1301-0250-45 1-1301-0500-54 1-1301-1000-54
215-4751EA 4360 CZK
215-4751 215-4752 215-4753 215-4754
Láhve, široké hrdlo, čtvercové, se závitem
Láhve Láhve skleněné
Sodnovápenaté sklo, jantarové, s modrými šroubovacími uzávěry.
  • Dobré chemické a fyzikální vlastnosti
  • Pro použití v aplikacích bez vysokého tepelného zatížení
  • Na požádání jsou k dispozici uzávěry v různých provedeních
DIN závit. Úspora místa při skladování a přepravě. Stabilní, protiskluzové. Hnědé pro ochranu materiálu citlivého na světlo.