Tisk…
Láhve YOUTILITY, hnědé sklo, se šroubovacím uzávěrem, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
218862859 218863658 218864457 218865453
215-3509EA 3740 CZK
215-3509 215-3517 215-3526 215-3527
Láhve YOUTILITY, hnědé sklo, se šroubovacím uzávěrem, DURAN®
Láhve Láhve skleněné
DURAN®, Borosilicate 3.3 glass, amber.
  • Amber coloured to protect light-sensitive materials
  • Specially shaped grip zones on the bottles for safer and easier handling
  • Ergonomic GL 45 screw cap made from food grade polypropylene
  • Shortened threads on bottle and cap for faster opening
  • Dedicated accessories for easy and simple identification and personalisation
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
  • Amber glass meets USP 671 and Eur. Ph. 3.2.1. for protection against UV light
Láhev DURAN® YOUTILITY představuje novou generaci skleněných laboratorních lahví pro použití v široké škále aplikací. Inovace zahrnují zdokonalený ergonomický tvar lahví a rozšířené příslušenství s mnoha funkcemi pro zlepšení manipulace, identifikace vzorků a snadné použití.
With printed Retrace Code (batch identification).