Tisk…
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ narc™-1 a narc™-2
Dodavatel: Avantor
7225-04EA 0 CZK
7225-04 7221-03
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ narc™-1 a narc™-2
Kolony chromatografické
Standardní ultra čisté PP SPE kolony se používají pro vzorky od 0,2 do 10 ml, pokud je nutná standardní rychlost průběhu, výtěžnosti a konečné koncentrace. Tyto kolony jsou ideální pro separaci drog a malých molekul. Kolony jsou pro zachování účinnosti sorbentu vakuově baleny. Optimalizovaná zkumavka s vyhnutým okrajem a frity jsou vyrobeny z ultra čistých polymerů. Zkumavky pasují do většiny manifoldů a stojanů.
  • Na bázi silikagelu
  • Extrakční objem sloučenin z roztoku vzorku v rozmezí od několika set µl až po 1 L
  • Zpracování pomocí vakua, pozitivního př