Transport media, Ƹ Virocult®
Dodavatel: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
MW951S
MW950T50
MW951T
MEDWMW951SEA
14910
CZK
MEDWMW951S
MEDWMW950T50
MEDWMW951T
Transport media, Ƹ Virocult®
Média mikrobiologická
Připravená mikrobiologická média
Ƹ Virocult tubes are used for respiratory or tissue sampling.
- Optimum recovery of viruses at ambient and refrigerated conditions
- Molecular and cell culture techniques
- Antimicrobials prevent the growth of any bacteria and fungi
Compatible with molecular and cell culture system.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.