Tisk…
Kancelářský papír do čistých prostor, TexBond® 22
Dodavatel: Texwipe
TX5611 TX5619 TX5623 TX5624 TX5628 TX5629
818-0262EA 493 CZK
818-0262 818-0263 818-0264 818-0265 818-0266 818-0267
Kancelářský papír do čistých prostor, TexBond® 22
Papíry
Celulózový papír střední hmotnosti nasycený latexem podstatně snižuje tvorbu částic spojenou se standardními papíry. Tyto papíry jsou k dispozici v rozměrech DIN A4 a A3. Jsou použitelné na psaní a tisk/kopírování na všech běžných kancelářských zařízeních.
  • vynikající zadržení inkoustu a toneru
  • nízké uvolnění částic a iontů
  • impregnované latexem pro optimální čistotu a hladkost
  • minimální statický náboj brání slepení stránek
  • sterilizovatelné
  • hmotnost: 75 g/m²