Tisk…
Extrakční disky, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Dodavatel: Avantor
8055-06EA 9860 CZK
8055-06 8055-07 8056-06 8057-06 8058-06 8060-06 8061-06 8068-06 8068-07 8072-06 8072-07 8082-06
Extrakční disky, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Filtry Disky filtrační
Disky jsou předem sestavené pro použití při přípravě vodných vzorků pro analýzu. Laminární konfigurace poskytuje filtrační kapacitu a vstupní charakteristiky, které maximalizují přístup molekul analytu k mikročásticovému sorbentu. Konstrukce disku odolává ucpání a zajišťuje vysokou rychlost průběhu i v případě, že vzorky obsahují pevné částice.