Tisk…
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-2
Dodavatel: Avantor
8175-04EA 9800 CZK
8175-04 8175-06
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-2
Kolony chromatografické
Ultra čisté PP kolony s BAKERBOND® HPLC médii jsou navrženy pro ušetření času, minimalizaci práce, konečné objemy rozpouštědla a vylepšenou účinnost. Vestavěný ochranný filtr kolony a vyšší koncentrace analytu mohou snížit nebo eliminovat kroky pro předfiltraci a koncentrování.
  • Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních SPE kolon
  • Jedinečná laminární konfigurace
  • Na bázi silikagelu
  • Extrakční kolony pro drogy
Obecné aplikace: Hydrofobní/zásadité analyty (kokain, benzoylekgonin).
Tyto SPE kolony je možné použít pro kombinované aplikace.