Tisk…
Manifoldy pro skleněné SPE kolony, J.T. Baker®
Dodavatel: Avantor
7208-00EA 101440 CZK
7208-00 6998-00
Manifoldy pro skleněné SPE kolony, J.T. Baker®
Pasti vakuové
Tyto manifoldy pro skleněné kolony jsou speciálně navržené skleněné vakuové komory, které umožňují souběžné zpracování více vzorků. Skleněná komora umožňuje neustálý neomezený výhled na vzorky.
  • Zpracování více vzorků současně
  • Neomezený výhled na vzorky
  • Speciálně navržené, skleněné vakuové komory
Manifold SPE-12G umožňuje souběžné zpracování až 12 vzorků a obsahuje 12 fitinků typu Luer, 12 samostatných kohoutů pro regulací průtoku, 12 polypropylenových odběrných jehel, manometru/regulátoru a sadu stojánků, do kterých pasují různé druhy laboratorního skla.
Manifold SPE-24G umožňuje zpracování až 24 vzorků za 20 až 30 minut a obsahuje 24 fitinků typu Luer, 24 samostatných kohoutů pro regulací průtoku, 24 polypropylenových odběrných jehel, manometr/regulátor a sadu stojánků, do kterých pasují různé druhy laboratorního skla.
Informace o dodávce: Obě jednotky jsou dodávány s vakuovým manifoldem, stojánkem pro odběr vzorků se třemi podpěrnými sloupky, čtyřmi výškově nastavitelnými poličkami s podpěrnými sponami a návodem k použití.