Tisk…
Chemicky odolné rukavice, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
Dodavatel: UVEX
6056008 6055711 6056009 6056010 6056011 6055710 6055709 6055708 6056007
UVEX6056008EA 5520 CZK
UVEX6056008 112-4568 UVEX6056009 UVEX6056010 UVEX6056011 112-4567 112-4566 112-4565 UVEX6056007
Chemicky odolné rukavice, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
Rukavice
Lehké bezpečnostní rukavice se speciálním NBR (nitril butadien kaučuk) povlakem a inovativní technologií 'Xtra Grip', kombinující odolnost k tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím a nabízí vyniikající pohodlí a flexibilitu. Bavlněná úpletová podšívka je příjemná na kůži a reguluje teplotu uvnitř rukavic.
  • Ergonomické přizpůsobení, vysoká flexibilita
  • velká odolnost k mnoha chemikáliím
  • vynikající úchop za sucha i vlhka
  • vícevrstvý design pro vysoký resistenční čas
  • vysoká absorbce vodních par díky bavlněné vložce
Ideální pro použití v automobilovém odvětví, v chemickém průmyslu a laboratořích.
Thickness: 0,40 mm
Colour: Blue/black
EN 374 (JKL), EN 388 (3121), Cat. III
Certifikace: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT); Cat. III
OEKO-Tex® Standard 100