terc-Butylmethylether ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
85027.290EA
1900
CZK
85027.290
85027.460
85027.550
85027.320
terc-Butylmethylether ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
terc-Butylmethylether
Vzorec:
(CH₃)₃COCH₃ MW: 88,15 g/mol Bod varu: 55,2 °C (1013 hPa) Bod tání: −108,6 °C Hustota: 0,7405 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: −28 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008812 CAS číslo: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 13,06059 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99.0 % |
IR Spectrum | Passes test |
Colouration | Max. 10 APHA |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Peroxides (as H2O2) | Max. 1 ppm |
Water | Max. 0.05 % |