Tisk…
Láhve, úzké hrdlo, kulaté, typ Boston
Dodavatel: EP SCIENTIFIC
349-1000 S349-0125 149-0125 149-0250 149-0500 149-1000 S149-0125 249-0125 249-0250 249-0500 249-1000
EPSC349-1000EA 3650 CZK
EPSC349-1000 EPSCS349-0125 EPSC149-0125 EPSC149-0250 EPSC149-0500 EPSC149-1000 EPSCS149-0125 EPSC249-0125 EPSC249-0250 EPSC249-0500 EPSC249-1000
Láhve, úzké hrdlo, kulaté, typ Boston
Láhve Láhve skleněné
Sodnovápenaté sklo, třída III, hnědé.
Ideální pro rozpouštědla, odběr vzorků vody pro následnou analýzu různých organických a anorganických analytů. Hnědá barva pro ochranu materiálu citlivého na světlo. Tyto lahve jsou k dispozici jako certifikované, procesní a neprocesní s následujícími vlastnostmi.
Certifikované láhve: Je navržena tak, aby splňovala nebo překračovala specifikace založené na EPA výkonnostních parametrech pro analýzy částečně těkavých organických látek, pesticidů, PCB a kovů. Každá láhev je opatřena jednotlivým čárovým kódem s číslem šarže a jedinečným číslemMore Product Information