Tisk…
Měřič rozpuštěného kyslíku, ruční, Seven2Go™ S4 / S9 Pro
Dodavatel: Mettler - Toledo
30207939 30207971 30207970 30207960 30207959 30207972 30207958
662-1849EA 57910 CZK
662-1849 662-1857 662-1856 662-1852 662-1851 662-1858 662-1850
Měřič rozpuštěného kyslíku, ruční, Seven2Go™ S4 / S9 Pro
Meřiče elektrochemické Měřiče rozpušteného kyslíku
Tyto robustní měřiče s polarografickým nebo optickým senzorem jsou odolné a vhodné pro obsluhu jednou rukou, díky tomu jsou ideální pro mobilní aplikace v laboratoři, pásové výrobě nebo v terénu. Díky stupni ochrany IP 67 a odolnosti proti nárazům jsou zařízení schopna odolat drsným a náročným podmínkám.
  • nové jednoduché menu a intuitivní ovládání pro snadné použití
  • rozhraní T-Pad s inteligentním uspořádáním tlačítek umožňuje rychlejší pohyb nabídkou
  • přístroj automaticky rozpoznává senzory InLab ISM a ukládá ID senzoru, výrobní číslo a poslední kalibrační data
  • automatická nebo manuální kompenzace teploty a tlaku
Pouze typ S9 Pro:
Optická kyslíková sonda
Kontrast displeje se na přímém slunečním světle zvyšuje: to zajišťuje vynikající čitelnost i za velmi jasných slunečných podmínek.
Kontrolka stavu StatusLight okamžitě zobrazuje, zda je měřič připraven nebo ne
Možnost uložení až 2000 hodnot (v souladu s GLP)
Akustický signál při dosažení koncového bodu
Informace pro objednávání: samotný přístroj S4 je dodáván s držákem elektrody, návodem k použití, stručnou příručkou, zkušebním certifikátem, prohlášením o shodě a bateriemi.
S4 Standard Kit: je dodáván stejně jako přístroj S4, navíc se senzorem InLab 605 ISM a lahvičkami pro kalibraci.
S4 Field Kit: je dodáván stejně jako S4 Standard Kit, navíc s transportním kufříkem uGo ™ a tabletami s nulovým obsahem kyslíku.
samotný přístroj S9 je dodáván se softwarem EasyDirect™ pH, USB kabelem, držákem elektrody, návodem k použití, stručnou příručkou, zkušebním certifikátem výrobce, prohlášením o shodě a bateriemi.
S9 Standard Kit: je dodáván stejně jako přístroj S9, navíc se senzorem InLab OptiOx, lahvičkami pro kalibraci a tabletami s nulovým obsahem kyslíku.
S9 Field Kit: je dodáván stejně jako S9 Standard Kit, navíc s transportním kufříkem uGo ™ a ochranným krytem pro senzor InLab OptiOx.
S9 BOD Kit: je dodáván stejně jako S9 Field Kit, senzor InLab OptiOx bez ochranného krytu, adaptér BSK.