Tisk…
Konduktometry, ruční, Seven2Go™ S3 / S7 Pro
Dodavatel: Mettler - Toledo
30207873 30207956 30207963 30207962 30207961 30207957 30207955 30207954
662-1843EA 44280 CZK
662-1843 662-1841 662-1855 662-1854 662-1853 662-1842 662-1840 662-1839
Konduktometry, ruční, Seven2Go™ S3 / S7 Pro
Meřiče elektrochemické Konduktometry
Tyto robustní měřiče jsou odolné a vhodné pro obsluhu jednou rukou, díky tomu jsou ideální pro mobilní aplikace v laboratoři, pásové výrobě nebo v terénu. Díky svému krytí IP 67 a odolnosti proti nárazům jsou zařízení schopna odolat drsným a náročným podmínkám.
  • nové jednoduché menu a intuitivní ovládání pro snadné použití
  • rozhraní T-Pad s inteligentním uspořádáním tlačítek umožňuje rychlejší pohyb nabídkou
  • přístroj automaticky rozpoznává senzory InLab ISM a ukládá ID senzoru, výrobní číslo a poslední kalibrační data
  • lineární teplotní kompenzace
Pouze S7 Pro:
Kontrast displeje se na přímém slunečním světle zvyšuje: to zajišťuje vynikající čitelnost i za velmi jasných slunečných podmínek.
Kontrolka StatusLight okamžitě zobrazuje, zda je měřič připraven nebo ne
Možnost uložení až 2000 hodnot (v souladu s GLP)
Lineární nebo nelineární teplotní kompenzace
Akustický signál při dosažení koncového bodu