Tisk…
Váhy analytické, Adventurer
Dodavatel: OHAUS
30100620 30100622 30100621 30122610 30122657 30122611 30122612 30122613
611-3744EA 96820 CZK
611-3744 611-3791 611-3745 611-3213 611-3222 611-3214 611-3215 611-3216
Váhy analytické, Adventurer
Váhy
Váhy s mnoha funkcemi, které nabízí nekomplikované vážení a poskytují uživateli rychlé a přesné výsledky při rutinním vážení i dalších měření. Použité aplikace: vážení, receptury, kontrolní vážení a procentuální vážení. Doba stabilizace je obvykle kratší než tři sekundy.
  • Stabilita, přesnost a rychlý provoz
  • Barevná dotyková obrazovka s širokým pozorovacím úhlem (109 mm) pro rychlý přístup k devíti aplikačním režimům
  • Dva porty USB (přední a zadní) se sledováním GLP/GMP
  • Dvoudílné boční dveře krytu proti proudění vzduchu poskytují dobrý přístup a snižují nároky na půdorys, když jsou dveře otevřené
  • Výběr vah pouze s externí kalibrací nebo s funkcí AutoCal™ jako doplňkovou funkcí
  • LIMS kompatibilita
Informace pro objednávání: Pro kompletní sortiment dostupného příslušenství kontaktujte Avantor.
Informace o dodávce: s AC adaptérem.
Upozornení: Modely s příponou /E jsou pouze s externí kalibrací.