Tisk…
Baňky odměrné, třída A, modrá stupnice, BLAUBRAND®
Dodavatel: Brand
937249 937251 937252 937253 937234 937243 937247 937248 937290 937254 937250 937291 937236 937238 937255 937246 937245 937293 937233
612-3624EA 1810 CZK
612-3624 612-7133 612-3625 612-3626 612-7123 612-3620 612-3622 612-3623 612-7136 612-7134 612-7132 612-7137 BRND937236 612-7124 BRND937255 612-7131 612-7130 612-7138 612-7122
Baňky odměrné, třída A, modrá stupnice, BLAUBRAND®
Baňky Baňky odměrné
Borosilikátové sklo 3.3, se PP zátkou.
  • kalibrace na obsah (TC, In)
  • rysky a nápisy ve vysoce kontrastním smaltu
  • označení DE-M
  • včetně certifikátu výrobce
* Navíc dle DIN.
**Široké hrdlo.
Certifikace: DIN EN ISO 1042