Tisk…
Baňky odměrné, třída A, modrá stupnice, BLAUBRAND®
Dodavatel: Brand
2.37263 2.37264 2.37265 2.37266 2.37288 2.37289 2.37262 2.37294 2.37261 2.37260 2.37259 2.37258 2.37256 2.37257
BRND2.37263EA 2210 CZK
BRND2.37263 BRND2.37264 BRND2.37265 BRND2.37266 BRND2.37288 BRND2.37289 BRND2.37262 BRND2.37294 BRND2.37261 BRND2.37260 BRND2.37259 BRND2.37258 BRND2.37256 BRND2.37257
Baňky odměrné, třída A, modrá stupnice, BLAUBRAND®
Baňky Baňky odměrné
Borosilikátové sklo 3.3, se skleněnou zátkou.
  • kalibrace na obsah (TC, In)
  • rysky a nápisy ve vysoce kontrastním modré smaltu
  • Označení DE-M
  • celková objednávka je z jedné šarže, dodávány s certifikátem šarže
*Široké hrdlo.
Certifikace: DIN EN ISO 1042.
Informace pro objednávání: Dodávány s certifikátem šarže. U odměrné baňky je k dispozici na vyžádání certifikát výrobce, certifikát dle USP nebo kalibrační certifikát DAkkS.