Tisk…
Baňky odměrné, třída A, modrá stupnice, BLAUBRAND®
Dodavatel: Brand
2.37253 2.37291 2.37290 2.37236 2.37254 2.37255 2.37245 2.37234 2.37252 2.37251 2.37250 2.37249 2.37248 2.37247 2.37246 2.37243 2.37238
612-3617EA 1750 CZK
612-3617 BRND2.37291 BRND2.37290 BRND2.37236 BRND2.37254 BRND2.37255 BRND2.37245 BRND2.37234 BRND2.37252 BRND2.37251 BRND2.37250 BRND2.37249 BRND2.37248 BRND2.37247 BRND2.37246 BRND2.37243 BRND2.37238
Baňky odměrné, třída A, modrá stupnice, BLAUBRAND®
Baňky Baňky odměrné
Borosilikátové sklo 3.3, s PP zátkou.
  • kalibrace na obsah (TC, In)
  • rysky a nápisy ve vysoce kontrastním modré smaltu
  • označení DE-M
  • celková objednávka z jedné šarže, dodávány s certifikátem šarže
* Navíc dle DIN.
Certifikace: DIN EN ISO 1042.