Tisk…
Baňky odměrné, třída A, hnědá stupnice, BLAUBRAND® ETERNA
Dodavatel: Brand
2.36853 2.36845 2.36851 2.36843 2.36838 2.36848 2.36850 2.36854 2.36842 2.36852 2.36849 2.36847 2.36846
BRND2.36853EA 1680 CZK
BRND2.36853 BRND2.36845 BRND2.36851 BRND2.36843 BRND2.36838 BRND2.36848 BRND2.36850 BRND2.36854 BRND2.36842 BRND2.36852 BRND2.36849 BRND2.36847 BRND2.36846
Baňky odměrné, třída A, hnědá stupnice, BLAUBRAND® ETERNA
Baňky Baňky odměrné
Borosilikátové sklo 3.3, s PP zátkou.
  • kalibrace na obsah (TC, In)
  • rysky a nápisy v hnědé barvě ETERNA
  • označení DE-M
  • celková objednávka z jedné šarže, dodávány s certifikátem šarže
*Široké hrdlo
Certifikace: DIN EN ISO 1042
Informace pro objednávání: Dodávány s číslem šarže a jedním certifikát šarže na jednotku balení výrobce. Na vyžádání je též k dispozici certifikát výrobce nebo kalibrační certifikát DAkkS.