Tisk…
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 62-401
Dodavatel: Ansell
62-401/11 62-401/9 62-401/7 62-401/8 62-401/10
112-4226EA 2570 CZK
112-4226 112-4229 112-4227 112-4228 112-4225
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 62-401
Rukavice
Tato rukavice se skládá z bavlněné žerzejové vložky s povrchem z přírodního kaučukového latexu, který je odolný vůči tekutinám. Rukavice poskytuje chemickou ochranu a vynikající tepelnou izolaci jak v horkých (až 250 °C), tak v chladných (až −20 °C) podmínkách.
  • Velmi dobrá flexibilita
  • Zvlněná úprava pro dobré uchopení předmětů
  • Dlouhá manžeta pro dodatečnou ochranu
Ideální pro použití při chovu ústřic, zpracování ryb, manipulaci s kluzkými plasty, sběru odpadu a manipulaci se stavebním materiálem.
Thickness: 1,35 mm
Colour: Blue
EN 374 (AKL), EN 388 (3231), EN 407 (02XXXX), EN 511 (011); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certifikace: EN ISO 374-1 Type A (AKLMPT), EN 388:2016 (3131B), EN 407 (02XXXX), EN 511 (011); Cat. III
Schváleny ke kontaktu s potravinami