Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, vlhčené, sterilní, PROSAT® Sterile™Low Endotoxin
Dodavatel: CONTEC
PSWE0001-BPR PSWE0002-BPR PSWE0003-BPR
115-2821EA 37050 CZK
115-2821 115-2822 115-2823
Utěrky pro čisté prostory, vlhčené, sterilní, PROSAT® Sterile™Low Endotoxin
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Utěrky s nízkým obsahem endotoxinů vyrobeny ze 100% tkaného polyesteru jsou vlhčené v roztoku 70% IPA, USP-kvality a 30% vody pro injekce (WFI).
  • Laserem zatavené okraje
  • Dobrá odolnost proti otěru a chemikáliím
  • Sáček lze snadno znovu uzavřít během používání při zachování úrovně nasycení
  • Každá šarže ubrousků má garantovanou hladinu endotoxinu nižší než 1 EU/utěrku
  • Ověřeno jako sterilní pomocí gama záření na úroveň zajištění sterility (SAL) 10⁻⁶
Vhodné pro použití ve farmaceutickém průmyslu pro nejvyšší třídy čistoty.
Vhodné pro použití v čistých prostorách třídy čistoty A, ISO 3, třídy 100, M3,5 ISO 5.
Barva: Bílá
Upozornení: Nejaktuálnější údaje, poslední výsledky testů a testovací metody jsou uvedeny na stránkách dodavatele.