Tisk…
Vícevrstvé lepící podlahové rohože, Nomad™ 4300
Dodavatel: 3M
ADHWS60
115-2706EA 47190 CZK
115-2706
Vícevrstvé lepící podlahové rohože, Nomad™ 4300
Rohože Rohože lepící
Rohož pro kontrolu kontaminace 4300 se skládá ze 40 vrstev polyetylenových archů potažených kontaktním lepidlem připevněných k vinylovému podkladu. Pro použití na vstupu do čistých prostor, v nemocnicích, polovodičích, pro lékařské přístroje, ve farmaceutickém, biologickém a jaderném průmyslu, od továrny, po vstupy do kanceláří a dalších pracovních ploch vyžadujících vysokou úroveň čistoty.
  • podklad přilne k podlaze, zatímco lesklý horní povrch odstraňuje nečistoty a kontaminanty z podrážek bot a kol
  • velmi rovné, bez potřeby rámu
Barva: Modrá nebo bílá