Tisk…
Silikagely pro preparativní chromatografii, nízkotlaké, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
7024-00EA 12850 CZK
7024-00 7024-02 7024-05
Silikagely pro preparativní chromatografii, nízkotlaké, J.T.Baker®
Chromatografii, Sorbenty HPLC sorbenty
Ty se používají v nízkotlaké preparativní chromatografii. Specifikace sít zajišťuje, že v produktu není žádný přebytek jemných částic, které by mohly ovlivnit průtok a výkon separace.
  • Velká plocha zlepšuje produktivitu
  • Úzká distribuce pórů zostřuje vrcholy a zlepšuje rozlišení